Få mere at vide
Ethoxyquin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxyquin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 217.1467 |
| Procent renhed | >95% |