Få mere at vide
Ethoxyquin, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16604484 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16604484 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16604484 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. R1749100MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ethoxyquin
CAS 91-53-2
CAS Max % ≤ 100%
Tæthed 1.031 g/cm3 (25°C)
Flammepunkt 150°C
Beilstein 158223
Farve Yellow
Smeltepunkt <-20°C
Kogepunkt 123°C to 125°C (1013 hPa)
Synonym 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline; 6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 217.3 g/mol
Mængde 100 mg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.