missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethoxyquin Dimer, TRC

Artikelnummer. 30375485
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89281010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethoxyquin Dimer
CAS 74681-77-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C28 H36 N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym 1(2H),8'-Biquinoline, 6,6'-diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-, 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM, Ethoxyquin dimer, 1,8’-Di(1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline), 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O2/c1-9-31-20-11-12-24-22(13-20)19(4)17-28(7,8)30(24)25-15-21(32-10-2)14-23-18(3)16-27(5,6)29-26(23)25/h11-17,29H,9-10H2,1-8H3
SMIL CCOc1ccc2N(c3cc(OCC)cc4C(=CC(C)(C)Nc34)C)C(C)(C)C=C(C)c2c1
IUPAC navn 6-ethoxy-1-(6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinolin-8-yl)-2,2,4-trimethylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 432.6
Formel vægt 432.2777
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.