Få mere at vide
Ethoxyquin-dimer, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322448
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30322448 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30322448 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13310300
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyquin Dimer
CAS 74681-77-9
Analyt- eller komponentnavne Ethoxyquin Dimer
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C28 H36 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 1,8’-Di(1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline), 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM;
InChI formel InChI=1S/C28H36N2O2/c1-9-31-20-11-12-24-22(13-20)19(4)17-28(7,8)30(24)25-15-21(32-10-2)14-23-18(3)16-27(5,6)29-26(23)25/h11-17,29H,9-10H2,1-8H3
SMIL CCOc1ccc2N(c3cc(OCC)cc4C(=CC(C)(C)Nc34)C)C(C)(C)C=C(C)c2c1
IUPAC navn 6-ethoxy-1-(6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinolin-8-yl)-2,2,4-trimethylquinoline
Molekylvægt (g/mol) 432.6
Mængde 10 mg
Formel vægt 432.2777 g/mol