Få mere at vide
Ethoxyquin-dimer, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxyquin Dimer |
| CAS | 74681-77-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethoxyquin Dimer |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C28 H36 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1,8’-Di(1,2-dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline), 6,6'-Diethoxy-1',2'-dihydro-2,2,2',2',4,4'-hexamethyl-1(2H),8'-biquinoline, EQDM; |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N2O2/c1-9-31-20-11-12-24-22(13-20)19(4)17-28(7,8)30(24)25-15-21(32-10-2)14-23-18(3)16-27(5,6)29-26(23)25/h11-17,29H,9-10H2,1-8H3 |
| SMIL | CCOc1ccc2N(c3cc(OCC)cc4C(=CC(C)(C)Nc34)C)C(C)(C)C=C(C)c2c1 |
| IUPAC navn | 6-ethoxy-1-(6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinolin-8-yl)-2,2,4-trimethylquinoline |
| Vis mere |