Få mere at vide
Ethoxyquin,≥ 90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11425411 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425411 100 g -
11435411 250 g 250g
11445411 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425411 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215796380
Kemiske identifikatorer
CAS 91-53-2
Molekylær formel C14H19NO
Molekylvægt (g/mol) 217.312
MDL nummer MFCD00023883
InChI nøgle DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyquin, 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, ethoxyquine, santoquin, santoquine, niflex, antioxidant ec, santoflex a, santoflex aw, stop-scald
PubChem CID 3293
ChEBI CHEBI:77323
IUPAC navn 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1H-quinolin
SMIL CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(C=C2C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyquin
Farve Brun
Tæthed 1.030g/mL
Analyseprocentområde ≥90%
Mængde 100 g
Formel vægt 217.3
Fysisk form Viskøs væske