Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethoxyquin
Artikelnummer. 16650832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16650832 25 g -
16660832 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16650832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 255630250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 91-53-2 | C14H19NO | 217.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-53-2
Molekylær formel C14H19NO
Molekylvægt (g/mol) 217.31
InChI nøgle DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinolin
SMIL CCOC1=CC=C2NC(C)(C)C=C(C)C2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyquin
Kogepunkt 161.0°C (1.6 kPa)
Flammepunkt 137°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: very soluble in methanol, acetone, chloroform,, ethanol, toluene and hexane
Formel vægt 217.31
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethoxyquin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethoxyquin