Få mere at vide
Ethoxyoxalylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30388594
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30388594 100 g
1 options
Artikelnummer. 30388594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE892460100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyoxalyl Chloride
CAS 4755-77-5
Molekylær formel C4H5ClO3
Mængde 100 g
Synonym Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(=O)Cl
IUPAC navn ethyl 2-chlor-2-oxoacetat
Molekylvægt (g/mol) 136.53
Formel vægt 135.9927