Få mere at vide
Ethoxymethylenemalononitril, 98%
Artikelnummer. 10361574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10361574 500 g Glasflaske 500g
10031050 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10361574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117925000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-06-8
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.13
MDL nummer MFCD00001854
InChI nøgle OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC navn 2-(ethoxymethyliden)propandinitril
SMIL CCOC=C(C#N)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethoxymethylenemalononitrile
Smeltepunkt 63 °C til 68 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 155g/mL
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥97,5% (GC)