Få mere at vide
Ethoxymethylenmalononitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031050 100 g Glasflaske 100g
10361574 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10031050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117921000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-06-8
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD00001854
InChI nøgle OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC navn 2-(ethoxymethyliden)propandinitril
SMIL CCOC=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxymethylenemalononitrile
Smeltepunkt 63°C to 68°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 155g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥97.5% (GC)