Få mere at vide
Ethoxymethylenmalononitril, 97+%
Artikelnummer. 11487037
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487037 500 g 500g
11467037 25 g 25g
11477037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14412.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-06-8
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD00001854
InChI nøgle OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC navn 2-(ethoxymethyliden)propandinitril
SMIL CCOC=C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxymethylenemalononitrile
Smeltepunkt 62 °C til 68 °C
Kogepunkt 160 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 155 °C (311 °F)
Mængde 500 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1634241
Formel vægt 122.13
Procent renhed ≥97%