Få mere at vide
Ethoxymethylen Malononitril, TRC
Artikelnummer. 30378494
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30378494 25 g
1 options
Artikelnummer. 30378494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89245025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Molekylær formel C6 H6 N2 O
Mængde 25 g
Synonym Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
SMIL CCOC=C(C#N)C#N
IUPAC navn 2-(ethoxymethylid) propandedinitril
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Formel vægt 122.048