Få mere at vide
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11399963
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399963 10 g 10g
11309973 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00266.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5187-82-6 | C6H13BrO2S | 229,132 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5187-82-6
Molekylær formel C6H13BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 229.132
MDL nummer MFCD00830557
InChI nøgle JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethoxycarbonylmethyl dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfonium bromide, carbethoxymethyl-dimethylsulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulfanium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl sulfonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethylsulphonium bromide, sulfonium, carbethoxymethyl dimethyl-, bromide, sulfonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl dimethyl-, bromide, carbethoxymethyl dimethylsulfonium bromide, acmc-1az78
PubChem CID 78861
IUPAC navn (2-ethoxy-2-oxoethyl)-dimethylsulfanium;bromid
SMIL CCOC(=O)C[S+](C)C.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
Smeltepunkt ∽80 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 4161472
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 229.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfoniumbromide