Få mere at vide
Ethoxycarbonylisothiocyanat, 97%
Beskrivelse
Ethoxycarbonyl isothiocyanat, bruges som byggesten i syntesen af forskellige heterocykler. Det bruges også til syntese af 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethoxycarbonyl isothiocyanat, bruges som byggesten i syntesen af forskellige heterocykler. Det bruges også til syntese af 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og ether.
Noter
fugt, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxycarbonyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.11 |
| Kogepunkt | 44 °C til 46 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 50 °C (122 °F) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.503 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 606091 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |