Få mere at vide
Ethoxycarbonylisothiocyanat, 97%
Artikelnummer. 11384354
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384354 5 g 5g
11394354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384354 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00911.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131,149 g/mol
Ethoxycarbonyl isothiocyanat, bruges som byggesten i syntesen af forskellige heterocykler. Det bruges også til syntese af 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethoxycarbonyl isothiocyanat, bruges som byggesten i syntesen af forskellige heterocykler. Det bruges også til syntese af 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i chloroform
og ether.
Noter
fugt, varmefølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16182-04-0
Molekylær formel C4H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 131.149
MDL nummer MFCD00004814
InChI nøgle BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC navn ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
SMIL CCOC(=O)N=C=S
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Tæthed 1.11
Kogepunkt 44°C to 46°C (10 mmHg)
Flammepunkt 50°C (122°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.503
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 606091
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform and ether.
Formel vægt 131.15
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.