Få mere at vide
Ethoxycarbonylisothiocyanat, 95%
Artikelnummer. 10208097 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10208097 5 g Glasflaske 5g
10757358 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10208097 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 187850050
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16182-04-0
Molekylær formel C4H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 131.15
MDL nummer MFCD00004814
InChI nøgle BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC navn ethyl-N-(sulfanylidenmethyliden)carbamat
SMIL CCOC(=O)N=C=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Tæthed 1.1600g/mL
Kogepunkt 56.0°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 50°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SCNCOOCH2CH3
Mængde 5 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Specifik vægtfylde 1.16
Formel vægt 131.15
Procent renhed 95%