Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxycarbonyl isocyanate |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.1100g/mL |
| Kogepunkt | 25,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 35 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5O2CNCO |
| Brydningsindeks | 1,4060 til 1,4090 |
| Vis mere |