Få mere at vide
Ethoxycarbonylisocyanat, 90%, teknologisk.
Artikelnummer. 10561151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561151 1 g Glasflaske 1g
10412845 5 g Glasflaske 5g
11945681 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314310010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
CAS: 19617-43-7 | C4H5NO3 | 115,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19617-43-7
Molekylær formel C4H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 115.09
InChI nøgle VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
PubChem CID 300166
IUPAC navn ethyl-N-(oxomethyliden)carbamat
SMIL CCOC(=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxycarbonyl isocyanate
Farve Farveløs
Tæthed 1.1100g/mL
Kogepunkt 25.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 35°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5O2CNCO
Brydningsindeks 1.4060 to 1.4090
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.11
Formel vægt 115.09
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske