Få mere at vide
Ethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30387308
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387308 25 mL
30383693 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89064525ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-73-1
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Synonym Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl Phenyl Ether, NSC 406706, Phenetol, Phenoxyethane, Phenyl Ethyl Ether
SMIL CCOc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxybenzene
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formel vægt 122.0732