Få mere at vide
Ethoxyamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382612
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382612 500 mg
30382006 100 mg
30379736 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE676320500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3332-29-4
Molekylær formel C2H7NO . HCl
Molekylvægt (g/mol) 97.54
Synonym Ethoxylamine Hydrochloride, N-Ethoxyamine Hydrochloride, O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride, (Aminooxy)ethane Hydrochloride, Ethoxamine Hydrochloride, Ethoxyammonium Chloride
IUPAC navn O-ethylhydroxylamin; hydrochlorid
SMIL Cl.CCON
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyamine Hydrochloride
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Formel vægt 97.0294