Få mere at vide
Ethoxyaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10615681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10615681 25 g Glasflaske 25g
10740482 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10615681 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 409610250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 3332-29-4 | C2H7NO·HCl | 97,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3332-29-4
Molekylær formel C2H7NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 97.54
MDL nummer MFCD00012956
InChI nøgle NUXCOKIYARRTDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyamine hydrochloride, o-ethylhydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride, ethoxyamine hcl, hydroxylamine, o-ethyl-, hydrochloride 1:1, ethoxyaminehydrochloride, aminooxy ethane hydrochloride 1:1, etonh2.hcl, ethoxylamine hydrochloride, nh2och2ch3.hcl
PubChem CID 76850
IUPAC navn O-ethylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL CCON.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethoxyamine hydrochloride
Navn note 99+%
Smeltepunkt 130 °C til 133 °C
Farve Grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5ONH2·HCl
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 97.54
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller, pulver eller flager
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethoxyamine hydrochloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.