Få mere at vide
Ethoxyacetylene, ca 50% w/w in hexanes
Artikelnummer. 11489080
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489080 1 g 1g
11499080 5 g 5g
11409090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14245.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.091 g/mol
Ethoxyacetylen bruges i Arens-van Dorp-syntese til fremstilling af propargylalkohol via reaktion med keton. I organisk syntese gennemgår det [2+2] cycloadditionsreaktioner med ketener for at give cyclobutenonderivater. Det bruges også til at fremstille alfa-, beta-umættede estere ud fra ketoner ved at følge Meyer-Schuster-omlejringen. Anvendes sammen med N-vinylamider og triflicanhydrid i en direkte, tre-komponent syntese af pyridiner. Bruges også til at forberedeα ,β -umættede estere fra ketoner via en Meyer-Schuster-omlejring.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethoxyacetylen anvendes i Arens-van Dorp-syntese til fremstilling af propargylalkohol via reaktion med keton. I organisk syntese gennemgår det [2+2] cycloadditionsreaktioner med ketener for at give cyclobutenonderivater. Det bruges også til at fremstille alfa-, beta-umættede estere ud fra ketoner ved at følge Meyer-Schuster-omlejringen. Anvendes sammen med N-vinylamider og triflicanhydrid i en direkte, tre-komponent syntese af pyridiner. Bruges også til at forberedeα ,β -umættede estere fra ketoner via en Meyer-Schuster-omlejring.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 927-80-0
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.091
MDL nummer MFCD00009247
InChI nøgle WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC navn ethynoxyethan
SMIL CCOC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxyacetylene
Tæthed 0.718
Kogepunkt 55°C to 56°C
Flammepunkt −28°C (−18°F)
Lugt Recognizable
Lineær formel CH3CH2OC≡CH
Brydningsindeks 1.38
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Beilstein 741882
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 70.09
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) ≈50% w/w in hexanes