Få mere at vide
Ethoxyacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethoxyacetic Acid |
| CAS | 627-03-2 |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| SMIL | CCOCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vægt | 104.0473 |