Få mere at vide
Ethoxazenhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457547
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457547 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457547 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3083.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoxazene Hydrochloride
CAS 2313-87-3
Analyt- eller komponentnavne Ethoxazene Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 N4 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediamine, 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Benzenediamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (9CI), m-Phenylenediamine, 4-[(p-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (8CI), 4-[(p-Ethoxyphenyl)azo]-m-phenylenediamine hydrochloride, Ethoxazene hydrochloride, NSC 7214, SQ 2128, Serenium
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O.ClH/c1-2-19-12-6-4-11(5-7-12)17-18-14-8-3-10(15)9-13(14)16;/h3-9H,2,15-16H2,1H3;1H
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2N
IUPAC navn 4-[(4-ethoxyphenyl)diazenyl]benzen-1,3-diamin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 292.76
Mængde 10 mg
Formel vægt 292,1091 g/mol