Få mere at vide
Ethotoin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461567
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30461567 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30461567 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1184.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethotoin
CAS 86-35-1
Analyt- eller komponentnavne Ethotoin
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 3-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 3-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Ethotoin, 1-Ethyl-2,5-dioxo-4-phenylimidazolidine, 3-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Ethyl-5-phenylhydantoin, 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, AC-695, Accenon, Ethotoin, Peganone
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
Løsningstype Neat
SMIL CCN1C(=O)NC(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 3-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Mængde 5 mg
Formel vægt 204.0899 g/mol