Få mere at vide
Ethosuximid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15666804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15666804 25 g 25g
15656804 5 g 5g
15648735 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15666804 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461400250
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 77-67-8 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-67-8
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00072123
InChI nøgle HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethosuximide, zarontin, etosuximida, 2-ethyl-2-methylsuccinimide, ethosuxide, ethosuccimide, ethosuccinimide, petnidan, suxinutin, atysmal
PubChem CID 3291
ChEBI CHEBI:4887
IUPAC navn 3-ethyl-3-methylpyrrolidin-2,5-dion
SMIL CCC1(C)CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethosuximide
Smeltepunkt 47.0°C to 50.0°C
Kogepunkt 134.0°C (5.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 141.17
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethosuximide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethosuximide