Få mere at vide
Ethosuximide, Mikromol™
Artikelnummer. 17954466
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17954466 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17954466 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0750.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethosuximide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethosuximide
CAS 77-67-8
Analyt- eller komponentnavne Ethosuximide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
SMIL CCC1(C)CC(=O)NC1=O
IUPAC navn 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 141.17
Mængde 500 mg
Formel vægt 141.079 g/mol