Få mere at vide
Ethosuximide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16402276 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16402276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1378
MedChemExpress Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Ethosuximide, a widely prescribed anti-epileptic drug, improves the phenotypes of multiple neurodegenerative disease models and blocks the low voltage activated T-type calcium channel.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethosuximide
CAS 77-67-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H11NO2
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (708.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C)(CC)C1)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 141.17
Formel vægt 141.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration