Få mere at vide
Ethosuximide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethosuximide-d3 |
| CAS | 1189703-33-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C7H8D3NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Ethosuximide D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC1(C)CC(=O)NC1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.19 |
| Procent renhed | >95 |