Få mere at vide
Ethosuximide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461174
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461174 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461174 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0750.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethosuximide
CAS 77-67-8
Analyt- eller komponentnavne Ethosuximide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, (+/-)-Ethosuximide, alpha-Ethyl-alpha-methylsuccinimide, alpha-Methyl-alpha-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Løsningstype Single Solution
SMIL CCC1(C)CC(=O)NC1=O
IUPAC navn 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 141.17
Mængde 1 ml
Formel vægt 141.079 g/mol