Få mere at vide
Ethoprophos (~90%), TRC
Artikelnummer. 30376327
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30376327 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30376327 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8905301G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethoprophos
CAS 13194-48-4
Molekylær formel C8 H19 O2 P S2
Mængde 1 g
Synonym Phosphorodithioic acid, O-ethyl S,S-dipropyl ester, Ethyl propyl phosphorodithioate ((EtO)(PrS)2PO) (7CI), ENT 27318, Ethoprop, Ethoprophos, Mobile, Mocap, Mocap 10G, Mocap 15G, Mocap 6EC, O-Ethyl S,S-dipropyl dithiophosphate, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Profos, Prophos, Prophos (ester), Rovokil, S,S-Dipropyl O-ethyl phosphorodithioate, VC 9-104
InChI formel InChI=1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
SMIL CCCSP(=O)(OCC)SCCC
IUPAC navn 1-[ethoxy(propylsulfanyl)phosphoryl]sulfanylpropane
Molekylvægt (g/mol) 242.34
Formel vægt 242.0564