Få mere at vide
Ethopropazin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30382848
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382848 250 mg
30373104 25 mg
30369377 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382848 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE677660250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1094-08-2
Molekylær formel C19 H24 N2 S . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 348.93
Synonym 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N-diethyl-α-methyl-, monohydrochloride (9CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, hydrochloride (7CI), Phenothiazine, 10-[2-(diethylamino)propyl]-, monohydrochloride (8CI), Dibutil, Ethopropazine hydrochloride, Isothazine hydrochloride, Lysivane, Lysivane hydrochloride, NSC 169467, NSC 64074, Pardisol, Parfezin, Parphezein, Parphezin, Parsidol, Parsidol hydrochloride, Parsidol monohydrochloride, Parsitan, Parsotil, Profenamine hydrochloride, Profenamine monohydrochloride, Rodipal
IUPAC navn N,N-diethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CCN(CC)C(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Profenamine Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2S.ClH/c1-4-20(5-2)15(3)14-21-16-10-6-8-12-18(16)22-19-13-9-7-11-17(19)21;/h6-13,15H,4-5,14H2,1-3H3;1H
Formel vægt 348.1427