Få mere at vide
Ethopabate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478846
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16478846 100 mg
16432306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478846 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2138
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethopabate
Fysisk form Solid
CAS 59-06-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H15NO4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl pabate
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Formel vægt 237.25
Procent renhed 99.22%