Få mere at vide
Ethopabat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309752
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309752 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309752 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13295000AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethopabate
CAS 59-06-3
Analyt- eller komponentnavne Ethopabate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H15 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 237.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 237,1001 g/mol