Få mere at vide
Ethofumesate Ethyl-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethofumesate Ethyl-d5 |
| CAS | 160858-11-7 |
| Molekylær formel | C13H13D5O5S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Benzofuranol, 2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-, Methanesulfonate-d5 (9CI), 5-Benzofuranol, 2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-, Methanesulfonate-d5, (±)- (8CI), (±)-2,3-Dihydro-3,3-dimethyl-2-ethoxy-5-benzofuranyl Methanesulfonate-d5, (±)-2-Ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-benzofuranyl Methanesulfonate-d5, Burakosat-d5, CR 14658-d5, Ethofumesate-d5, Ethosat-d5, Kemiron Plus-d5, Kemiron Plus FL-d5, NC 8438-d5, Nortron-d5, Nortron (new), Nortron 20EC-d5, Prograss-d5, Stemat-d5, Tramat-d5, Tramat 500-d5, Tramat Flo-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O5S/c1-5-16-12-13(2,3)10-8-9(18-19(4,14)15)6-7-11(10)17-12/h6-8,12H,5H2,1-4H3/i1D3,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1Oc2ccc(OS(=O)(=O)C)cc2C1(C)C |
| IUPAC navn | [3,3-dimethyl-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-2H-1-benzofuran-5-yl] methanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.37 |
| Formel vægt | 291.1189 |