Få mere at vide
Ethisterone, TRC
Artikelnummer. 30133404
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133404 1 g
30135581 5 g
18013750 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133404 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8904451G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-03-7
Molekylær formel C21 H28 O2
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Synonym Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17α)-, 17α-Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), Testosterone, 17-ethynyl- (5CI), 17-Ethynyl-17-hydroxy-3-ketoandrostene-4, 17-Ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Hydroxy-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17α-Ethynyl-17-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-4-androsten-3-one, 17α-Ethynyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17α-Ethynyltestosterone, 17β-Hydroxy-17α-ethynylandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-17α-pregn-4-en-20-yn-3-one, 4-Androsten-17α-ethinyl-17β-ol-3-one, Aethisteron, Anhydrohydroxyprogesterone, Anhydroxyprogesterone, Colutoid, Ethinone, Ethinyltestosterone, Ethisterone, Ethynyltestosterone, Gestoral, Lucorteum Oral, Lutidon Oral, Lutocyclin-Linguetten, Lutocyclol, Lutocylol, NSC 9565, Nalutoral, Nugestoral, Ora-Lutin, Pranone, Pregn-4-en-17β-ol-3-on-20-yne, Pregneninolone, Pregnin, Primolut C, Prodoxan, Prodroxan, Produxan, Progestab, Progestin P, Progestolets, Progestoral, Prolutol, Proluton C, Prone, Syngestrotabs, Trosinone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethisterone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 312.2089