Få mere at vide
Ethisterone, Mikromol™
Artikelnummer. 18032200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18032200 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0967.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethisterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethisterone
CAS 434-03-7
Analyt- eller komponentnavne Ethisterone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H28 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Testosterone, 17-ethynyl- (5CI), 17-Ethynyl-17-hydroxy-3-ketoandrostene-4, Aethisteron, Anhydrohydroxyprogesterone, Anhydroxyprogesterone, Colutoid, Ethinone, Ethinyltestosterone, Ethisterone, Ethynyltestosterone, Gestoral, Lucorteum Oral, Lutidon Oral, Lutocyclin-Linguetten, Lutocyclol, Lutocylol, NSC 9565, Nalutoral, Nugestoral, Ora-Lutin, Pranone, Pregneninolone, Pregnin, Primolut C, Prodoxan, Prodroxan, Produxan, Progestab, Progestin P, Progestolets, Progestoral, Prolutol, Proluton C, Prone, Syngestrotabs, Trosinone, Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, (17alpha)-, 17alpha-Pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy- (6CI,8CI), 17-Ethynyl-17beta-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Hydroxy-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 17alpha-Ethynyl-17-hydroxyandrost-4-en-3-one, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxy-4-androsten-3-one, 17alpha-Ethynyl-4-androsten-17beta-ol-3-one, 17alpha-Ethynyltestosterone, 17beta-Hydroxy-17alpha-ethynylandrost-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-17alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one, 4-Androsten-17alpha-ethinyl-17beta-ol-3-one, Pregn-4-en-17beta-ol-3-on-20-yne
InChI formel InChI=1S/C21H28O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,13,16-18,23H,5-12H2,2-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 312.45
Mængde 250 mg
Formel vægt 312.2089 g/mol