Få mere at vide
Ethiprole Amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethiprole Amide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl2F3N4O2S/c1-2-25(24)10-8(12(20)23)21-22(11(10)19)9-6(14)3-5(4-7(9)15)13(16,17)18/h3-4H,2,19H2,1H3,(H2,20,23) |
| Formel vægt | 413.9932 |