Få mere at vide
Ansell ETHIPARAT Ethylen Vinyl Acetat (EVA ) Handsker, Sterile Par-Pakkede
Artikelnummer. 17879662 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17879662 Medium
17869662 Større
17859662 Lille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17879662 Leverandør Ansell Leverandørnr. M3350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Syntetiske, par sterile, pudderfri undersøgelseshandsker, der er ideelle til korte, sterile anvendelser.
  • Denne sterile, syntetiske handske er lavet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm) og er et sikkert og effektivt alternativ til naturgummilatex.
  • Den er ideel til hyppig brug i sterile undersøgelser (ikke-kirurgiske) procedurer og kan også bruges som en handskeindlæg for øget beskyttelse.
  • Pakket som et par sterile handsker pr. pose
  • Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ til sterile applikationer
  • Beskytter mod latex type I allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 1,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Medium
Tykkelse (engelsk) 1,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- ETHIPARAT sterile par
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm