Få mere at vide
Ansell ETHIPARAT Ethylen Vinyl Acetat (EVA ) Handsker, Sterile Par-Pakkede
Shop alle Ansell produkterBeskrivelse
- Denne sterile, syntetiske handske er lavet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm) og er et sikkert og effektivt alternativ til naturgummilatex.
- Den er ideel til hyppig brug i sterile undersøgelser (ikke-kirurgiske) procedurer og kan også bruges som en handskeindlæg for øget beskyttelse.
- Pakket som et par sterile handsker pr. pose
- Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
- Omkostningseffektivt syntetisk alternativ til sterile applikationer
- Beskytter mod latex type I allergi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Nej |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Finger Thickness (English) | 1,2 mio |
| Vis mere |