Få mere at vide
Ansell ETHIPARAT Ethylen Vinyl Acetat (EVA ) Handsker, ikke-sterile
Artikelnummer. 17889662 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Artikelnummer. 17889662
Brand: Ansell M2078
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syntetiske, pudderfrie undersøgelseshandsker, der er ideelle til hyppige handskeskift.
  • Denne ikke-sterile, syntetiske handske er lavet af copolymermaterialer (ethylenvinylacetatfilm) og er et sikkert og effektivt alternativ til naturgummilatex.
  • li> Pakket på bagsidepapir for nem påtagning
  • Omkostningseffektivt syntetisk alternativ
  • Beskytter mod latex type I allergi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 455 del 1, EN 455 del 3, EN 455 del 1, EN 455 del 3, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Kemoterapeutisk vurderet Nej
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 1.5
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Fingertykkelse (engelsk) 1,2 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.03 mm
Latex fri Ja
Materiale EVA
Håndfladetykkelse (engelsk) 1,2 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Undersøgelseshandsker
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 1,2 mio
Tykkelse (metrisk) 0.03 mm
FDA 510 (k) Nej
Model- ETHIPARAT Ikke-steril
Længde (engelsk) 10,9 tommer
Længde (metrisk) 278 mm