Få mere at vide
Ethionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethionamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11) |
| Formel vægt | 166.0565 |