Få mere at vide
Ethionamide Sulphoxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050563
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050563 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050563 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0845.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethionamide Sulphoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethionamide Sulfoxide
CAS 536-28-7
Analyt- eller komponentnavne Ethionamide Sulfoxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C8 H10 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethionamide Sulfoxide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3
SMIL CCc1cc(ccn1)C(=S=O)N
IUPAC navn (2-ethylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine
Molekylvægt (g/mol) 182.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 182.0514 g/mol