Få mere at vide
Ethionamide Sulphoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Ethionamide Sulphoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethionamide Sulfoxide |
| CAS | 536-28-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethionamide Sulfoxide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethionamide Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(ccn1)C(=S=O)N |
| IUPAC navn | (2-ethylpyridin-4-yl)-sulfinylmethanamine |
| Vis mere |