Få mere at vide
Ethionamide Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethionamide Sulfoxide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2OS/c1-2-7-5-6(3-4-10-7)8(9)12-11/h3-5H,2,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 182.0514 |