Få mere at vide
Ethionamide, Mikromol™
Beskrivelse
Ethionamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethionamide |
| CAS | 536-33-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethionamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11) |
| SMIL | CCc1cc(ccn1)C(=S)N |
| IUPAC navn | 2-ethylpyridine-4-carbothioamide |
| Vis mere |