Få mere at vide
Ethionamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17913556
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17913556 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17913556 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0845.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethionamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethionamide
CAS 536-33-4
Analyt- eller komponentnavne Ethionamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethionamide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
SMIL CCc1cc(ccn1)C(=S)N
IUPAC navn 2-ethylpyridine-4-carbothioamide
Molekylvægt (g/mol) 166.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.0565 g/mol