Få mere at vide
Ethionamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442119 1 g -
16430858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16442119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0276
MedChemExpress Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Ethionamide(2-ethylthioisonicotinamide) is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethionamide
Fysisk form Powder
CAS 536-33-4
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H10N2S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 2-Ethylthioisonicotinamide
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1503.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C(C1=CC(CC)=NC=C1)N
Molekylvægt (g/mol) 166.24
Formel vægt 166.24
Procent renhed 98.11%