Få mere at vide
Ethion, TRC
Artikelnummer. 30377554
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377554 1 g
30379835 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30377554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE6783051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-12-2
Molekylær formel C9 H22 O4 P2 S4
Molekylvægt (g/mol) 384.48
Synonym Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
IUPAC navn diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethion
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
Formel vægt 383.9876