missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethion Monooxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethion Monooxon |
| CAS | 17356-42-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9 H22 O5 P2 S3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethion Monooxon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O5P2S3/c1-5-11-15(10,12-6-2)18-9-19-16(17,13-7-3)14-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.411 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?