Få mere at vide
Ethion, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318760
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30318760 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30318760 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA13270000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethion
CAS 563-12-2
Analyt- eller komponentnavne Ethion
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H22 O4 P2 S4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphorodithioic acid, SP,SP'-methylene OP,OP,OP',OP'-tetraethyl ester, Phosphorodithioic acid, S,S'-methylene O,O,O',O'-tetraethyl ester (8CI,9CI), Diethion, ENT 24,105, Ethiol 100, Ethion, Ethopaz, Ethyl methylene phosphorodithioate ([(EtO)2P(S)S]2CH2), Fosfatox E, Hylemax, Hylemox, Match, Niagara 1240, Nialate, O,O,O',O'-Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorodithioate), Phosphotox E, RP 8167, Rhodocide, Rodocid, Rodocide, Tetraethyl S,S'-methylene bis(phosphorothiolothionate), Tomahawk
InChI formel InChI=1S/C9H22O4P2S4/c1-5-10-14(16,11-6-2)18-9-19-15(17,12-7-3)13-8-4/h5-9H2,1-4H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSP(=S)(OCC)OCC
IUPAC navn diethoxyphosphinothioylsulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 384.48
Mængde 100 mg
Formel vægt 383,9876 g/mol