Få mere at vide
Ethion Dioxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethion-dioxon |
| CAS | 22756-17-8 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9 H22 O6 P2 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethion Dioxon, Ethyl methylene phosphorothioate ((EtO)4(CH2S2)P2O2) (6CI), Ethion dioxon, Ethion oxygen analog, Methanedithiol, S,S-diester with O,O-diethyl phosphorothioate, PO-Ethion, Ethion-dioxon |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22O6P2S2/c1-5-12-16(10,13-6-2)18-9-19-17(11,14-7-3)15-8-4/h5-9H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(OCC)SCSP(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1-[diethoxyphosphorylsulfanylmethylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.345 |
| Vis mere |