Få mere at vide
Ethinylestradiol, Mikromol™
Artikelnummer. 18000670
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18000670 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000670 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0123.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethinylestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethinylestradiol
CAS 57-63-6
Analyt- eller komponentnavne Ethinylestradiol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (17alpha)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-Ethinyl-3,17-estradiol, 17-Ethinylestradiol, 17-Ethynyl-3,17-dihydroxy-1,3,5-oestratriene, 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17-Ethynylestradiol, 17-Nor-17alpha-pregna-1,3,5-(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-17beta-estradiol, 17alpha-Ethinyl-3,17-dihydroxy-delta1,3,5-estratriene, 17alpha-Ethinylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethinylestradiol, 17alpha-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethynylestradiol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17beta-diol, Amenoron, Chee-O-Gen, Chee-O-Genf, Diogyn E, Dyloform, Esteed, Estigyn, Estinyl, Eston-E, Estoral, Estorals, 17-Ethynylestradiol, Ethidol, Ethinoral, Ethinylestradiol, Ethinyloestradiol, Ethynylestradiol, Ethynyloestradiol, Eticyclin, Eticyclol, Etinestrol, Etinestryl, Etinoestryl, Etistradiol, Follicoral, Ginestrene, Inestra, Linoral, Lynoral, Menolyn, Microfollin, NSC 10973, Novestrol, Oradiol, Orestralyn, Palonyl, Perovex, Primogyn, Primogyn C, Primogyn M, Progynon C, Prosexol, Spanestrin, neo-Estrone
InChI formel InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 296.4
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.1776 g/mol